Print…
Cloreto de hidrogénio 1.25 mol/l em metanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
17935-250ML 17935-50ML
17935-250MLEA 132 EUR
17935-250ML 17935-50ML
Cloreto de hidrogénio 1.25 mol/l em metanol, Supelco®
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b8a4d46fc0d3f9d1cc4da5780d4eb4dee20bbc&vid=65e464419f65c4c7282c66bd2c43df2fdf049290&prid=web&clid=SAPDAM