Print…
Cloreto de hidrogénio ∼0.5 M em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H31570.AE H31570.AP
H31570.AEEA 36.5 EUR
H31570.AE H31570.AP
Cloreto de hidrogénio ∼0.5 M em metanol
Cloreto de hidrogénio
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(54°F) MDL No.: MFCD00011324
Fórmula: HCl
Densidade: 0,8
Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1992
ADR: 3,II