Print…
Cloreto de hidrogénio 1.25 M em etanol, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 49.4 EUR
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Cloreto de hidrogénio 1.25 M em etanol, AcroSeal®
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %