Cloreto de hidrogénio 5->6 M em 2-propanol, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H31519.AE
H31519.AP
H31519.AEEA
72.7
EUR
H31519.AE
H31519.AP
Cloreto de hidrogénio 5->6 M em 2-propanol, puro
Cloreto de hidrogénio
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: ClH
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.909
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Fórmula:
HCl Densidade: 0,909 Ponto de Inflamação: 11 °C (52 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II |