Print…
Cloreto de hidrogénio 3 mol/l em 1-butanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
87472-250ML-F 87472-50ML-F
87472-250ML-FEA 190 EUR
87472-250ML-F 87472-50ML-F
Cloreto de hidrogénio 3 mol/l em 1-butanol, Supelco®
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&vid=b9ca57b3071b503867a4396e65f0dafc5b76915e&prid=web&clid=SAPDAM