Print…
2,2':6',2''-Terpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: TERPY
T0024-1G T0024-200MG
TCIAT0024-1GEA 134 EUR
TCIAT0024-1G TCIAT0024-200MG
2,2':6',2''-Terpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2':6',2''-Terpyridine
Fórmula: C₁₅H₁₁N₃
Ponto de ebulição: 370°C
Número MDL : MFCD00006213
Número CAS: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48ffaf4bed4972f37a7d899532033b5343941ccf&vid=48ffaf4bed4972f37a7d899532033b5343941ccf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C