Print…
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A17750.01 A17750.03 A17750.06
A17750.01EA 74.2 EUR
A17750.01 A17750.03 A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Fórmula: C₁₅H₁₁N₃
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006213
Número CAS: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ADR: 6.1,I