Print…
3(2H)-Pyridazinone ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1850-25G P1850-5G
TCIAP1850-25GEA 420 EUR
TCIAP1850-25G TCIAP1850-5G
3(2H)-Pyridazinone ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
3(2H)-Pyridazinone
Fórmula: C₄H₄N₂O
Ponto de ebulição: 101°C
Número MDL : MFCD00099605
Número CAS: 504-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a3c2c3715147469de4aa825b337e8a6683d80f&vid=d9a3c2c3715147469de4aa825b337e8a6683d80f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C