Print…
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0914-25G A0914-5G
TCIAA0914-25GEA 177 EUR
TCIAA0914-25G TCIAA0914-5G
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Número MDL : MFCD00059847
Número CAS: 26734-09-8
EINECS: 247-948-3
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b629ad7b649116fe1a9ca0b1769faff6fb2021bf&vid=b629ad7b649116fe1a9ca0b1769faff6fb2021bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity