Print…
Magnesium oxalate dihydrate ≥98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43976.22 43976.36 43976.A3
43976.22EA 127 EUR
43976.22 43976.36 43976.A3
Magnesium oxalate dihydrate ≥98.5%
Magnesium oxalate dihydrate
Purity: 98.5+% CAS No.: 547-66-0 Molecular Formula: MgC2O4.2H2O Formula Weight: 148.36 (112.32anhy) Physical Form: Powder/Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,5676 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00287279
Fórmula: C₂MgO₄·2H₂O
Peso Molecular: 148.36 g/mol (112.32 anhy)
Ponto de Fusão: 150 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00287279
Número CAS: 547-66-0
EINECS: 208-932-1
ADR: 6.1 III