Print…
3,3-Diphenylpropionitrile ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3-Diphenylpropanenitrile
D2590-25G D2590-5G
TCIAD2590-25GEA 177 EUR
TCIAD2590-25G TCIAD2590-5G
3,3-Diphenylpropionitrile ≥97.0% (por GC)
3,3-Diphenylpropionitrile
Fórmula: C₁₅H₁₃N
Peso Molecular: 207.27 g/mol
Ponto de ebulição: 174°C
Número MDL : MFCD00129747
Número CAS: 2286-54-6
EINECS: 218-926-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=174d4aa51ef147c6c70f1db48ce8f22373f4631b&vid=174d4aa51ef147c6c70f1db48ce8f22373f4631b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity