4-(Chloromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
270792-10G
270792-50G
SIAL270792-10GEA
82.5
EUR
SIAL270792-10G
SIAL270792-50G
4-(Chloromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ |
Número MDL :
MFCD00002568 Número CAS: 1642-81-5 EINECS: 216-697-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...