Print…
3-(Chloromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
424315-25G 424315-5G
SIAL424315-25GEA 155 EUR
SIAL424315-25G SIAL424315-5G
3-(Chloromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Peso Molecular: 170.59 g/mol
Número MDL : MFCD00191922
Número CAS: 31719-77-4