3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
A2405-25G
A2405-5G
TCIAA2405-25GEA
175
EUR
TCIAA2405-25G
TCIAA2405-5G
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Fórmula:
C₆H₇ClN₂ Peso Molecular: 142.5900 g/mol |
Número MDL :
MFCD03427656 Número CAS: 34552-13-1 |
|
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |