Print…
Tiocianato de potássio 8 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
73059-100ML-F 73059-500ML-F
SIAL73059-100ML-FEA 102 EUR
SIAL73059-100ML-F SIAL73059-500ML-F
Tiocianato de potássio 8 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Tiocianato de potássio
Fórmula: KSCN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011413
Número CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1