Ethyl dibromoacetate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23209.06
B23209.14
B23209.06EA
96.6
EUR
B23209.06
B23209.14
Ethyl dibromoacetate 96%
Ethyl dibromoacetate
Purity: 96%
CAS No.: 617-33-4
Molecular Formula: C4H6Br2O2
Formula Weight: 245.90
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 76-78°/12mm
MDL No.: MFCD00041718
Fórmula:
C₄H₆Br₂O₂ Ponto de ebulição: 76…78 °C (12 mmHg) Densidade: 1,902 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041718 Número CAS: 617-33-4 EINECS: 210-510-7 |