Print…
Potassium nitrate-[¹⁵N] (10% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
348481-25G 348481-5G
SIAL348481-25GEA 251 EUR
SIAL348481-25G SIAL348481-5G
Potassium nitrate-[¹⁵N] (10% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Potassium nitrate-[¹⁵N]
Fórmula: KNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075049
Número CAS: 57654-83-8