Print…
Potassium nitrate-[¹⁵N] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
335134-1G 335134-250MG
SIAL335134-1GEA 187 EUR
SIAL335134-1G SIAL335134-250MG
Potassium nitrate-[¹⁵N] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Potassium nitrate-[¹⁵N]
Fórmula: KNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075049
Número CAS: 57654-83-8