Print…
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 0.5 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Anisylmagnesium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
470260-100ML 470260-1L
SIAL470260-100MLEA 126 EUR
SIAL470260-100ML SIAL470260-1L
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 0.5 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Fórmula: C₇H₇BrMgO
Peso Molecular: 211.34 g/mol
Número MDL : MFCD00013515
Número CAS: 13139-86-1