Print…
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Anisylmagnesium bromide
377421000 377428000
377421000.EA 82 EUR
377421000. 377428000.
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M em THF, AcroSeal®
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Fórmula: C₇H₇BrMgO
Peso Molecular: 211.34 g/mol
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013515
Número CAS: 13139-86-1
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.9 to 1.2 M