Print…
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, N-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
H27463.MD H27463.03
H27463.MDEA 84.3 EUR
H27463.MD H27463.03
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1073354-27-4 Molecular Formula: C18H23BN2O2 Formula Weight: 310.20 Melting Point: 135-138° MDL No.: MFCD06798270
Fórmula: C₁₈H₂₃BN₂O₂
Peso Molecular: 310.20 g/mol
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798270
Número CAS: 1073354-27-4