2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L17672.06
L17672.03
L17672.06EA
333
EUR
L17672.06
L17672.03
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 374537-97-0
Molecular Formula: C7H9BrN2
Formula Weight: 201.07
Melting Point: 133-135°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093947
Fórmula:
C₇H₉BrN₂ Ponto de Fusão: 133…135 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02093947 Número CAS: 374537-97-0 ADR: 6.1,III |