Print…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
H54793.MD H54793.03
H54793.MDEA 119 EUR
H54793.MD H54793.03
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 947249-01-6 Molecular Formula: C12H16BF3N2O2 Formula Weight: 288.07 Melting Point: 132-134° MDL No.: MFCD12923414
Fórmula: C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂
Peso Molecular: 288.07 g/mol
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12923414
Número CAS: 947249-01-6