Print…
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
C2210-25G C2210-5G
TCIAC2210-25GEA 140 EUR
TCIAC2210-25G TCIAC2210-5G
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 295°C
Número MDL : MFCD00006013
Número CAS: 4241-27-4
EINECS: 224-202-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e0ab75a85c594040915d637fb3846605ba65d09&vid=3e0ab75a85c594040915d637fb3846605ba65d09&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %