Print…

Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97,0 GC_ASSAY_METHOD

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate

M2239-1G M2239-5G
TCIAM2239-1GEA 41 EUR
TCIAM2239-1G TCIAM2239-5G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Peso Molecular: 185.61 g/mol
Ponto de ebulição: 125°C
Número MDL : MFCD04038391
Número CAS: 3998-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74dfc1e05883eb3c5e81e40b920747577d8feff3&vid=74dfc1e05883eb3c5e81e40b920747577d8feff3&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR