Print…
2-(Trimethylsilyl)pyridine ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2021-1G T2021-5G
TCIAT2021-1GEA 45 EUR
TCIAT2021-1G TCIAT2021-5G
2-(Trimethylsilyl)pyridine ≥96.0% (por GC)
Fórmula: C₈H₁₃NSi
Número MDL : MFCD06797181
Número CAS: 13737-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36810e560db96aa7af5c92ad87bd48dc2e1ac6e0&vid=36810e560db96aa7af5c92ad87bd48dc2e1ac6e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9100 to 0.9300
Refractive index n20/D 1.4900 to 1.4940