Print…
Isonicotinic acid-N-oxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isonicotinic acid N-oxide, 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxylic acid, 4-Carboxypyridine 1-oxide, Pyridine-4-carboxylic acid N-oxide
I0500-25G I0500-100G
TCIAI0500-25GEA 96 EUR
TCIAI0500-25G TCIAI0500-100G
Isonicotinic acid-N-oxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Isonicotinic acid-N-oxide
Fórmula: C₆H₅NO₃
Número MDL : MFCD00006209
Número CAS: 13602-12-5
EINECS: 237-086-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c12142656fc7ef674d4baf69af431bacfc341821&vid=c12142656fc7ef674d4baf69af431bacfc341821&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency