Zinc(II) wolframate ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40234.09
40234.18
40234.09EA
78.7
EUR
40234.09
40234.18
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (baseado nos metais)
Zinc(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13597-56-3
Molecular Formula: ZnWO4
Formula Weight: 313.22
Physical Form: -200 Mesh Powder
Fórmula:
O₄WZn Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049633 Número CAS: 13597-56-3 EINECS: 237-053-6 |