Print…
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2253-1G D2253-5G D2253-25G
TCIAD2253-1GEA 29 EUR
TCIAD2253-1G TCIAD2253-5G TCIAD2253-25G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
Peso Molecular: 430.19 g/mol
Número MDL : MFCD00191356
Número CAS: 66003-76-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b5731ad65cf9da9c001537c274c94903ea34fd7&vid=5b5731ad65cf9da9c001537c274c94903ea34fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 183.0 deg-C