Print…
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H54226.03 H54226.06
H54226.03EA 171 EUR
H54226.03 H54226.06
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 99455-05-7 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Melting Point: 87-89° MDL No.: MFCD11847805
Fórmula: C₁₀H₈BrNO
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847805
Número CAS: 99455-05-7