6-Bromo-2-chloroquinoline 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54895.03
H54895.06
H54895.03EA
153
EUR
H54895.03
H54895.06
6-Bromo-2-chloroquinoline 96%
6-Bromo-2-chloroquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 1810-71-5
Molecular Formula: C9H5BrClN
Formula Weight: 242.50
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD04115272
Fórmula:
C₉H₅BrClN Ponto de Fusão: 148…150 °C |
Número MDL :
MFCD04115272 Número CAS: 1810-71-5 |