8-Quinolineboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H51698.03
H51698.06
H51698.03EA
77.8
EUR
H51698.03
H51698.06
8-Quinolineboronic acid pinacol ester 95%
8-Quinolineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 190788-62-6
Molecular Formula: C15H18BNO2
Formula Weight: 255.12
MDL No.: MFCD05663894
Fórmula:
C₁₅H₁₈BNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05663894 Número CAS: 190788-62-6 |