Print…
6-Quinolineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Quinoline-6-boronic acid Pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(Quinolin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
641618-1G 641618-5G
SIAL641618-1GEA 82 EUR
SIAL641618-1G SIAL641618-5G
6-Quinolineboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₁₈BNO₂
Número MDL : MFCD06411327
Número CAS: 406463-06-7