Print…
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
H26872.14 H26872.06
H26872.14EA 410 EUR
H26872.14 H26872.06
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4198-90-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 123-127° MDL No.: MFCD00221716
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221716
Número CAS: 4198-90-7