5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H34056.03
H34056.06
H34056.03EA
41.6
EUR
H34056.03
H34056.06
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Purity: 96%
CAS No.: 6973-09-7
Molecular Formula: C7H10N2O2S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 163-164°
MDL No.: MFCD06681071
Fórmula:
C₇H₁₀N₂O₂S Ponto de Fusão: 163…164 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06681071 Número CAS: 6973-09-7 |