Print…
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
B25395.22 B25395.14 B25395.06
B25395.22EA 578 EUR
B25395.22 B25395.14 B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5471-81-8 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD02683863
Fórmula: C₉H₉IO₂
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683863
Número CAS: 5471-81-8