Print…
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
H28734.14 H28734.06
H28734.14EA 160 EUR
H28734.14 H28734.06
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 90347-66-3 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Refractive Index: 1.5975
Fórmula: C₉H₉IO₂
Peso Molecular: 276.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00230583
Número CAS: 90347-66-3