Print…
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
H33853.03 H33853.06
H33853.03EA 35.1 EUR
H33853.03 H33853.06
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198129
Número CAS: 103440-52-4