Print…
2-Iodosobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I8000-1G I8000-5G
SIALI8000-1GEA 123 EUR
SIALI8000-1G SIALI8000-5G
2-Iodosobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Iodosobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅IO₃
Número MDL : MFCD00002401
Número CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4