2-Iodosobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L15606.03
L15606.06
L15606.03EA
33.5
EUR
L15606.03
L15606.06
2-Iodosobenzoic acid ≥97%
2-Iodosobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 304-91-6
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1939973
Fórmula:
C₇H₅IO₃ Ponto de Fusão: ∼ 230 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002401 Número CAS: 304-91-6 EINECS: 206-159-4 |