Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
H25933.14
H25933.06
H25933.14EA
325
EUR
H25933.14
H25933.06
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Purity: 95%
CAS No.: 56525-63-4
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00205141
Fórmula:
C₉H₉ClO₂ Ponto de ebulição: 119…120 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 27…29 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00205141 Número CAS: 56525-63-4 |