1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11706.03
L11706.06
L11706.03EA
60.3
EUR
L11706.03
L11706.06
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene 96%
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Purity: 96%
CAS No.: 3395-03-7
Molecular Formula: C8H8N2O6
Formula Weight: 228.16
Melting Point: 131-134°
Beilstein Reference: 2055812
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00082695
Fórmula:
C₈H₈N₂O₆ Ponto de Fusão: 131…134 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082695 Número CAS: 3395-03-7 ADR: 6.1,III |