Print…
Sulphamethoxypyridazine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
S0591-25G S0591-5G
TCIAS0591-25GEA 126 EUR
TCIAS0591-25G TCIAS0591-5G
Sulphamethoxypyridazine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sulphamethoxypyridazine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Número MDL : MFCD00057372
Número CAS: 80-35-3
EINECS: 201-272-5
Merck Index: 14,08919
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c853b34eb7c6bad768d2c1c8d67348e9e7ef9fa&vid=0c853b34eb7c6bad768d2c1c8d67348e9e7ef9fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C