Print…
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H54516.MD H54516.03
H54516.MDEA 76.5 EUR
H54516.MD H54516.03
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 406233-31-6 Molecular Formula: C6H5FN2O4S Formula Weight: 220.18 MDL No.: MFCD08703185
Fórmula: C₆H₅FN₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08703185
Número CAS: 406233-31-6