Print…
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-n-methylbenzamide
H56104.MD H56104.03
H56104.MDEA 94 EUR
H56104.MD H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 52833-63-3 Molecular Formula: C8H8FNO Formula Weight: 153.16 MDL No.: MFCD01214098
Fórmula: C₈H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01214098
Número CAS: 52833-63-3