3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54122.MD
H54122.03
H54122.MDEA
164
EUR
H54122.MD
H54122.03
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula:
C₁₂H₁₀BFN₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20265181 Número CAS: 1449133-22-5 |