Print…
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H27710.14 H27710.03
H27710.14EA 796 EUR
H27710.14 H27710.03
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 843663-18-3 Molecular Formula: C7H5BFNO2 Formula Weight: 164.93 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD03411549
Fórmula: C₇H₅BFNO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411549
Número CAS: 843663-18-3