Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10905.03
A10905.06
A10905.03EA
64.4
EUR
A10905.03
A10905.06
Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Methyl-2-(methylthio)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 3704-28-7
Molecular Formula: C9H10O2S
Formula Weight: 182.24
Odour: Stench
Melting Point: 64-66°
Beilstein Reference: 2084294
MDL No.: MFCD00068039
Fórmula:
C₉H₁₀O₂S Peso Molecular: 182.24 g/mol Ponto de Fusão: 64…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00068039 Número CAS: 3704-28-7 |