4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50364.03
H50364.06
H50364.03EA
206
EUR
H50364.03
H50364.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97+%
CAS No.: 6331-71-1
Molecular Formula: C9H12N2O
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD00523648
Fórmula:
C₉H₁₂N₂O Ponto de Fusão: 151…153 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00523648 Número CAS: 6331-71-1 |