4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H55597.03
H55597.06
H55597.03EA
44.4
EUR
H55597.03
H55597.06
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 3272-08-0
Molecular Formula: C7H4N2O3
Formula Weight: 164.12
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 2048724
Fórmula:
C₇H₄N₂O₃ Ponto de Fusão: 146…148 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070775 Número CAS: 3272-08-0 EINECS: 221-899-8 |